S5770
Citrate Concentrated Solution
BioReagent, suitable for coagulation assays, 4 % (w/v)
Synonyme(s) :
Sodium citrate solution
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
aseptically filled
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
4 % (w/v)
Adéquation
suitable for coagulation assays
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable