C2488
Citrate Buffer Solution, 0.09 M
Synonyme(s) :
Citric Acid Buffer Solution
About This Item
Produits recommandés
Description
Contains 1% chloroform
pH 4.8 at 25 °C.
Niveau de qualité
Forme
solution
Concentration
0.09 M
pH
4.8 (25 °C)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable