Merck
Toutes les photos(5)
Documents
S4641
Sigma-Aldrich
Citrate de sodium tribasique dihydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide citrique trisodium salt dihydrate, Citrate trisodique dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.10
Numéro Beilstein :
6104939
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 4500 - NH3
Pureté
≥99.0%
Impuretés
≤0.003% Ammonia (NH3)
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clé InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Application
Le citrate de sodium tribasique dihydraté peut être utilisé comme catalyseur pour synthétiser :     
  • des dérivés O et N-héterocycliques fusionnés par cyclocondensation multicomposé de Knoevenagel d'isatine/aldéhyde/acénaphthylène-1,2-dione, malononitrile et divers acides à liaison C−H activée.     
  • des chroméno[3′,4′:5,6]pyrano[2,3-d]pyrimidines par la condensation de 4-hydroxycoumarine, d'aldéhydes aromatiques et d'acide barbiturique/acide thiobarbiturique.
Il peut aussi être utilisé comme :      
agent réducteur pour synthétiser des nanoparticules métalliques par une méthode sol-gel à l'aide des précurseurs correspondants sous forme de sels métalliques.    
agent de contrôle dans la synthèse d'un monocristal de polymère de coordination [Co(H2O)2Ni(CN)4 4H2O].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hyungbin Kim et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-19)
Complex coacervation is an emerging liquid/liquid phase separation (LLPS) phenomenon that behaves as a membrane-less organelle in living cells. Yet while one of the critical factors for complex coacervation is temperature, little analysis and research has been devoted to the
Xian Zhang et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1865(6), 1690-1700 (2019-04-13)
Mast cell (MC) deficiency in KitW-sh/W-sh mice and inhibition with disodium chromoglycate (DSCG) or ketotifen reduced obesity and diabetes in mice on a high-cholesterol (1.25%) Western diet. Yet, Kit-independent MC-deficient mice and mice treated with DSCG disproved MC function in
Ben Ouyang et al.
Nature materials, 19(12), 1362-1371 (2020-08-12)
Nanoparticle delivery to solid tumours over the past ten years has stagnated at a median of 0.7% of the injected dose. Varying nanoparticle designs and strategies have yielded only minor improvements. Here we discovered a dose threshold for improving nanoparticle tumour
Andrés Di Paolo et al.
RNA (New York, N.Y.), 26(11), 1637-1653 (2020-08-05)
Programmed cell death 4 (PDCD4) protein is a tumor suppressor that inhibits translation through the mTOR-dependent initiation factor EIF4A, but its functional role and mRNA targets in neurons remain largely unknown. Our work identified that PDCD4 is highly expressed in
Wei Yu et al.
Nature communications, 11(1), 5239-5239 (2020-10-18)
The alternative non-homologous end-joining (NHEJ) pathway promotes DNA double-strand break (DSB) repair in cells deficient for NHEJ or homologous recombination, suggesting that it operates at all stages of the cell cycle. Here, we use an approach in which DNA breaks
Articles
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.