S5068
Salmeterol xinafoate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(±) 4-Hydroxy-a1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]m-ethyl]-1,3-benzenedimethanol xinafoate, GR 33343X xinafoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: slightly soluble
ethanol: slightly soluble
methanol: freely soluble
Auteur
GlaxoSmithKline
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O.OCc3cc(ccc3O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc4ccccc4
InChI
1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
Clé InChI
XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB2(154)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable