I1637
Ipratropium bromide monohydrate
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
Atropine isopropyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Auteur
Boehringer Ingelheim
Chaîne SMILES
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
Clé InChI
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2