109630
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
≥97.0%
Synonyme(s) :
α-Hydroxynaphthoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble
benzene: freely soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: freely soluble
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
Clé InChI
SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup