S3256
Spermine
≥97%
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane, Gerontine, Musculamine, Neuridine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
synthetic
Niveau de qualité
Description
form: solid or semisolid
Pureté
≥97%
Point d'ébullition
150 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
28-30 (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
Clé InChI
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
Description générale
Application
- as an inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (IP3R)/glucose-regulated protein 75 (Grp75)/voltage-dependent anion channel 1 (VDAC1)/mitochondrial calcium uniporter (MCU) agonist to activate MCU in mouse podocytes
- in the biolistic transfection of filarial parasites
- for the production of adeno-associated virus (AAV)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.