Principaux documents
P7505
Sigma-Aldrich
Putrescine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tétraméthylènediamine dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.07
Beilstein:
3906680
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
Putrescine dihydrochloride, ≥98% (TLC)
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Clé InChI
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Le dichlorhydrate de putrescine a été utilisé :
  • comme amine bioactive de référence en chromatographie liquide haute performance (HPLC)
  • comme constituant d'un cocktail d'hormones ajouté à du milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) afin d'étudier ses effets sur les cellules souches neurales
  • comme supplément de milieu DMEM pour la culture de cellules de cancer de l'endomètre
Actions biochimiques/physiologiques
La putrescine est une amine aliphatique chargée positivement. Précurseur de la spermine, elle intervient dans la biosynthèse des polyamines. On la retrouve chez plusieurs plantes, animaux et bactéries. Elle joue un rôle dans la prolifération et la croissance cellulaires d'Escherichia coli. La putrescine entre dans la composition d'un certain nombre de produits phytopharmaceutiques, de tensioactifs, de produits pharmaceutiques, de polymères et d'additifs.
Se fixe au site de modulation par la polyimine du récepteur du NMDA et potentialise les courants induits par le NMDA ; précurseur de la spermidine.
Se fixe au site de modulation par la polyimine du récepteur du NMDA ; potentialise les courants induits par le NMDA.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Bangmin Liu et al.
Journal of animal science and biotechnology, 10, 69-69 (2019-09-14)
Polyamines are essential for cell growth and beneficial for intestinal maturation. To evaluate the effects of putrescine on alleviating intestinal atrophy and underlying molecular mechanisms, both in vivo feeding trial and in vitro cell culture were conducted. Weanling pigs were
Mito Kanatsu-Shinohara et al.
Methods in enzymology, 477, 17-36 (2010-08-12)
Spermatogonial stem cells (SSCs) in the testes are a new target for germline modification. With the development of an in vitro culture system and spermatogonial transplantation technique, SSCs can now be manipulated and used as an alternative to embryonic stem
Zhi-Gang Qian et al.
Biotechnology and bioengineering, 104(4), 651-662 (2009-08-29)
A four carbon linear chain diamine, putrescine (1,4-diaminobutane), is an important platform chemical having a wide range of applications in chemical industry. Biotechnological production of putrescine from renewable feedstock is a promising alternative to the chemical synthesis that originates from
Vegetables consumed in Brazilian cuisine as sources of bioactive amines
Dala-Paula B M, et al.
Food Bioscience, 40, 100856-100856 (2021)
Ulises Gómez-Pinedo et al.
Frontiers in neurology, 8, 255-255 (2017-06-22)
Alexander disease (AxD) is a rare disease caused by mutations in the gene encoding glial fibrillary acidic protein (GFAP). The disease is characterized by presence of GFAP aggregates in the cytoplasm of astrocytes and loss of myelin. Determine the effect