RAB0412
PTH / Parathyroid Hormone EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonyme(s) :
PTH, Parathyroid hormone, PTH1, Parathormone, Parathyrin
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
rat, human, mouse
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Entrée
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.27 pg/mL
standard curve range: 1-1000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PTH(5741)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP3HRP-StreptavidinFDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials