Key Documents
MABC532
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PTHrP, clone 4C4.1
clone 4C4.1, from mouse
Synonyme(s) :
Parathyroid hormone-related protein, PTHrP, PTH-rP, Parathyroid hormone-like protein, PLP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C4.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTHLH(5744)
Description générale
La protéine liée à l'hormone parathyroïdienne ("parathyroid hormone-related protein", UniProt P12272 ; aussi appelée "parathyroid hormone-like related protein", "parathyroid hormone-like hormone preproprotein", PLP, "PTH-related protein", PTH-rP, et PTHrP) est codée par le gène PTHLH (aussi connu sous les noms de BDE2, HHM, PTHR et PTHRP) (identifiant "Entrez Gene" : ID 5744) chez l'homme. La protéine liée à l'hormone parathyroïdienne est tout d'abord traduite sous la forme d'une préproprotéine de 177 acides aminés comportant une séquence signal N-terminale (a.a. 1-24) et une séquence de propeptide (a.a 25-34), qui sont par la suite retirées pour donner la protéine mature. La protéine mature est ensuite clivée pour produire la PTHrP[1-34] (a.a. 37-70), la PTHrP[1-36] (a.a. 37-72), la PTHrP[38-94] (a.a. 74-130) et la PTHrP[107-139] (a.a. 143-175, aussi appelée ostéostatine). La PTHrP est produite dans un vaste éventail de tissus, où elle joue le rôle d'un facteur paracrine ou autocrine et régule la croissance, le développement, la migration et la différenciation des cellules et des organes, ainsi que le transport du calcium, la survie cellulaire et l'apoptose.
Immunogène
PTHrP humaine recombinante avec étiquette GST, dépourvue de séquence signal et de séquence de propeptide.
Application
Détectez la PTHLH à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris anti-PTHrP, clone 4C4.1 (réf. MABC532), dont l'utilisation a été validée en western blotting..
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de cellules MCF-7.
Analyse par western blotting : 2,0 µg/ml de cet anticorps ont permis de détecter la PTHrP dans 10 µg de lysat de cellules MCF-7.
Description de la cible
~16/6 kDa (poids observé). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Format : Purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable