Q1754
Q Sepharose™ High Performance
preswollen, 24-44 μm (wet), average exclusion limit ~4,000,000 Da
Synonyme(s) :
Q Sepharose™
About This Item
Produits recommandés
Forme
preswollen
Technique(s)
RNA extraction: suitable
Groupe de la matrice active
, —CH2N+(CH3)3
Taille des particules
24-44 μm (wet)
Dimension de pores
~4,000,000 Da average exclusion limit
pH
2—12
Capacité
150-200 μeq/mL, gel
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 - 109.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 - 43 °C