T3516
Thioflavin T
Powder
Synonyme(s) :
Basic Yellow 1, Thioflavine T
About This Item
Produits recommandés
product name
Thioflavin T, used as stain for amyloid
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥65%
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)-c2sc3cc(C)ccc3[n+]2C
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable