Principaux documents
PZ0273
Sigma-Aldrich
PF-04531083
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)-2-pyridinyl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, PF 4531083
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16ClN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.79
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Clc1c(cc(cc1)OC)c2c(nc(cc2)NC(=O)c3[n](ncc3)C)N
InChI
1S/C17H16ClN5O2/c1-23-14(7-8-20-23)17(24)22-15-6-4-11(16(19)21-15)12-9-10(25-2)3-5-13(12)18/h3-9H,1-2H3,(H3,19,21,22,24)
Clé InChI
ZRJGMDIPCQOGNI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04531083 is an orally available, potent and selective sodium channel Nav1.8 blocker. PF-04531083 was designated as a potential treatment of pain.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable