Principaux documents
P8811
Sigma-Aldrich
Protéase from Streptomyces griseus
powder, BioReagent, suitable for mouse embryo cell culture, ≥3.5 units/mg solid
Synonyme(s) :
Actinase E, Pronase E
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160410
Nomenclature NACRES :
NA.75
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Activité spécifique
≥3.5 units/mg solid
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Impuretés
starch, essentially free
Température de stockage
−20°C
Spécificité
Mélange d′au moins trois activités protéolytiques incluant une sérine protéase extracellulaire. En général, les sérines protéases sont actives sur une large gamme de substrats, et cette activité est attribuée à un site actif composé d′un résidu Asp, un résidu His et un résidu Ser dans la molécule. Cette enzyme hydrolyse préférentiellement les liaisons peptidiques du côté carboxylique de l′acide glutamique ou aspartique.
Application
Cette enzyme est plus active dans une plage de pH plus élevée que les protéases alcalines connues, présentant une activité protéolytique même dans une solution de NaOH à 0,2 N. Elle s′avère utile pour la protéolyse des protéines insolubles et pour les études structurelles sur les protéines.
La protéase est généralement utilisée pour les procédures d′isolement des acides nucléiques, en réalisant des incubations de 0,5 à 3,0 heures en présence de dodécylsulfate de sodium à 0,2 % et d′EDTA à 10 mM.
Autres remarques
An unusually non-specific protease.
Qualité
Contains approximately 25% calcium acetate.
Propriétés physiques
Complètement inactivée par chauffage à une température supérieure à 80 °C pendant 15 à 20 minutes.
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Notes préparatoires
Isolée à partir de milieu de culture de S. griseus.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Archana Vijaya Kumar et al.
Cancer science, 111(8), 2907-2922 (2020-06-24)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as signaling co-receptors by interaction of their sulfated glycosaminoglycan chains with numerous signaling molecules. In breast cancer, the function of heparan sulfate 2-O-sulfotransferase (HS2ST1), the enzyme mediating 2-O-sulfation of HS, is largely unknown. Hence, a
S Blumberg et al.
European journal of biochemistry, 136(1), 151-154 (1983-10-17)
A series of 2-mercaptoacetyl-dipeptides, a potential group of metalloendopeptidase inhibitors, has been synthesized by coupling the N-hydroxysuccinimide ester of S-acetyl-2-mercaptoacetic acid with hydrophobic dipeptide methyl ester hydrochlorides, followed by hydrolysis with NaOH in aqueous methanol and acidification with HCl. Thus
Shantha K Mahadevaiah et al.
Nature, 586(7830), 612-617 (2020-08-21)
Single-cell RNA sequencing of embryos can resolve the transcriptional landscape of development at unprecedented resolution. To date, single-cell RNA-sequencing studies of mammalian embryos have focused exclusively on eutherian species. Analysis of mammalian outgroups has the potential to identify deeply conserved
J Erik Mylroie et al.
Environmental toxicology and chemistry, 40(3), 780-791 (2020-10-13)
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) is a perfluorinated compound used in many industrial and consumer products. It has been linked to a broad range of adverse effects in several species, including zebrafish (Danio rerio). The zebrafish embryo is a widely used vertebrate
Yan Jiang et al.
Human gene therapy, 30(2), 179-196 (2018-07-20)
Hepatic stellate cells (HSCs) are the primary cell type responsible for liver fibrogenesis. Transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) and platelet-derived growth factor (PDGF) are key profibrotic cytokines that regulate HSC activation and proliferation with functional convergence. Dual RNA interference
Articles
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture