A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-752-2
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
7-15 units/mg solid
Biological source:
Bacillus licheniformis
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
7-15 units/mg solid
mol wt
27 kDa
purified by
crystallization
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless
foreign activity
DNase ≤5.0 Kunitz units/mg solid, RNase ≤0.05 Kunitz units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
La subtilisine est une chaîne polypeptidique simple, non glycosylée, dépourvue de pont disulfure, d'un poids moléculaire de 27 kDa.
Cette enzyme est stable à un pH de 8 à 10 : elle conserve jusqu'à 90 % de son activité pendant 24 heures. Son activité est maximale entre 55 °C et 60 °C.
Application
Ce produit a été utilisé avec d'autres enzymes pour une protéolyse in situ afin de produire des cristaux appropriés pour une détermination structurelle. Il a également été employé pour l'isolement de mitochondries sous-sarcolemmiques (SS) et intermyofibrillaires (IMF) utilisables dans des études fonctionnelles in vitro.
Il s'agit d'une enzyme protéolytique isolée durant la fermentation de Bacillus licheniformis. C'est une endoprotéinase à sérine qui présente une large spécificité pour les protéines natives et dénaturées et qui est active en conditions basiques.
Biochem/physiol Actions
La subtilisine A fait partie de la famille des endoprotéinases à sérine de type S8. Elle présente une large spécificité, avec une préférence pour un gros résidu non chargé en position P1. Elle hydrolyse les protéines natives et dénaturées et est active en conditions basiques.
La protéase dégrade les protéines par hydrolyse des liaisons peptidiques. Les protéases sont inactivées par des inhibiteurs de site actif à sérine tels que le fluorure de phénylméthylsulfonyle (PMSF) et le diisopropylfluorophosphate. La protéase réf. P5380 est une endoprotéinase à sérine qui présente une large spécificité pour les protéines natives et dénaturées et qui est active en conditions basiques. Elle est active dans certains solvants organiques tels que l'octane anhydre.
Other Notes
Une unité hydrolyse la caséine, produisant une couleur équivalente à 1,0 μmol (181 μg) de tyrosine par minute, à pH 7,5 et à 37 °C (couleur obtenue avec le réactif de Folin-Ciocalteu).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protéase from Bacillus licheniformis
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves