Principaux documents
P6282
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Synonyme(s) :
PLL HBr
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
70,000-150,000
Conditionnement
pkg of 5 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
4 μg/cm2
Solubilité
H2O: soluble 50 mL/vial, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Description générale
La poly-L-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Application
Comme substrat de culture cellulaire, il est recommandé d′utiliser 0,5 ml de solution à 0,1 mg/ml pour recouvrir 25 cm2. Les conditions optimales pour l′adhérence cellulaire doivent être déterminées pour chaque lignée cellulaire et chaque application.
Le bromhydrate de poly-L-lysine a été utilisé pour recouvrir les flacons de culture cellulaire in vitro en verre.
Actions biochimiques/physiologiques
La poly-L-lysine sert de substance de pré-enduction pour améliorer la fixation des cellules aux surfaces de culture. Les recherches ont montré que les plaques enduites de poly-L-lysine (PLL) accélèrent la croissance cellulaire. Il a été montré que la culture de cellules souches mésenchymateuses (CSM) sur des substrats enduits de PLL permet de conserver le caractère "souche" des cellules et d'inhiber la sénescence. Les plaques enduites de PLL améliorent la croissance des CSM et régulent à la hausse l'expression des gènes associés à l'adhésion, la différenciation, la prolifération et la signalisation des cellules. De plus, les surfaces poreuses enduites de PLL ont montré une amélioration de la prolifération cellulaire et de la différenciation ostéogénique des CSM.
Composants
La poly-L-lysine est un polymère d′acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l′eau. Une petite quantité de produit peut se trouver dans des structures bêta, car le HBr interfère avec la formation de liaisons d′hydrogène entre les groupes aminés et les groupes carboxyliques ou les parties contenant des atomes N ou O.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant environ 2 ans si conservées entre 2 et 8 °C. Conserver à une température de -20  C en présence d′un déshydratant.
Remarque sur l'analyse
Le poids moléculaire est basé sur la viscosité. Également déterminé par dosage MALLS.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rahul Munshi et al.
Frontiers in neuroscience, 12, 560-560 (2018-08-30)
Determining the role and necessity of specific neurons in a network calls for precisely timed, reversible removal of these neurons from the circuit via remotely triggered transient silencing. Previously, we have shown that alternating magnetic field mediated heating of magnetic
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Alexander Faussner, et al.
PLoS ONE, 17(7) (2022)
Does NAD (P) H oxidase-derived H 2 O 2 participate in hypotonicity-induced insulin release by activating VRAC in beta-cells?
Crutzen R, et al.
Pfluegers Archiv, 463(2), 377-390 (2012)
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Faussner A, Deininger MM, Weber C, Steffens S
Journal of Separation Science, 17(7), e0260173-e0260173 (2022)
Poly-L-lysine Prevents Senescence and Augments Growth in Culturing Mesenchymal Stem Cells Ex Vivo
June Seok Heo, et al,
BioMed Research International (2016)
Articles
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Afficher tout
Protocoles
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.