A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.01%
Mol wt:
30,000-70,000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Poly-
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
30,000-70,000
packaging
pkg of 50 mL
concentration
0.01%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
La poly-L -ornithine est un polymère de synthèse d′un acide aminé chargé positivement.
Application
La poly-L-ornithine a été utilisée avec succès pour l′attachement de cellules neuronales et pour étudier leur différenciation et excroissance. Comme substrat de culture cellulaire, il est recommandé d′utiliser 0,5 ml de solution à 0,1 mg/ml pour recouvrit 25 cm2.
La solution de poly-L -ornithine a été employée pour induire la différenciation.
Biochem/physiol Actions
La poly-L -ornithine favorise la pénétration de substances dans les cellules. Elle peut induire l′absorption d′ADN par les cellules.
Preparation Note
Préparer dans de l′eau de qualité culture cellulaire.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c