P4620
PD 146176
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
6,11-Dihydro[1]benzothiopyrano[4,3-b]indole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
C1Sc2ccccc2-c3[nH]c4ccccc4c13
InChI
1S/C15H11NS/c1-3-7-13-10(5-1)12-9-17-14-8-4-2-6-11(14)15(12)16-13/h1-8,16H,9H2
Clé InChI
ZGOOPZVQMLHPFM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALOX15(246)
mouse ... ALOX15(11687)
rat ... ALOX15(81639)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research