D9533
Déféroxamine mesylate salt
≥92.5% (TLC), powder, iron-chelating agent
Synonyme(s) :
Mésylate de DFX, DFOM, Desferrioxamine mesylate salt, Déféroxamine methanesulfonate salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Déféroxamine mesylate salt, powder, ≥92.5% (TLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥92.5% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- pour prétraiter des cellules afin d'évaluer son influence sur la viabilité cellulaire et ses interactions avec d'autres composés ()
- pour étudier l'influence sur la production de lipocaline 2 (Lcn2) déclenchée par le β-amyloïde (Aβ) ()
- pour induire un manque de fer dans des cultures bactériennes ().
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable