Principaux documents
P1860
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use in tissue culture media, DMSO solution
Synonyme(s) :
Solution d'inhibiteurs de protéases
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme:
DMSO solution
Température de stockage:
−20°C
Nom du produit
Cocktail d'inhibiteurs de protéases, for use in tissue culture media, DMSO solution
Niveau de qualité
Forme
DMSO solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases est un mélange d'inhibiteurs de protéases conçu pour prévenir la dégradation protéolytique des protéines sécrétées dans les milieux de culture tissulaire.
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases n'a montré aucune toxicité vis-à-vis des lignées cellulaires suivantes après une exposition de 48 heures :
A431, CHO, COS, HepG2, lignées de cellules adhérentes HeLa
, et lignées cellulaires en suspension Jurkat et HL-60.
Spécificité
Inhibe les protéases à sérine, à cystéine et à acide aspartique, ainsi que les aminopeptidases.
Application
Ce produit est spécifiquement optimisé pour les milieux de culture tissulaire et peut être ajouté après 48 heures d'exposition à du milieu frais pour assurer la continuité de l'inhibition des protéases.
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases a été utilisé :
  • comme supplément dans des surnageants et des lysats destinés à des expériences d'infection ex vivo utilisant des coupes de poumon découpées avec précision (PCLS).
  • pour inhiber la protéolyse par la trypsine afin de prouver que la protéolyse est responsable de la restauration de la catalyse de nanozymes avec inhibition de la protéine corona.
  • dans une solution de trypsine pour des études avec inhibition de la trypsine.
  • comme constituant d'un tampon pour essai de radioimmunoprécipitation (RIPA) pour lyser des leucocytes en vue d'un western blotting.
Actions biochimiques/physiologiques
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases est prévu pour être utilisé dans les milieux de culture tissulaire. Il est recommandé de l'ajouter comme additif aux milieux de culture tissulaire pour éviter la dégradation des protéines sécrétées par le tissu cultivé.
Caractéristiques et avantages
  • Large spécificité
  • Non toxique : Après une exposition de 48 heures, ce produit s'est avéré non toxique envers les lignées cellulaires adhérentes A431, CHO, COS, HepG2 et HeLa, ainsi que les lignées cellulaires en suspension Jurkat et HL-60.
  • Ne contient pas de chélateurs de métaux : Permet de garantir la compatibilité du produit avec les applications en aval.
  • Conditionnement pratique : 1 ml en flacon de verre.
  • Facilité d'utilisation : Utiliser à une dilution au 1/200e ou plus dans du milieu de culture tissulaire, afin d'éviter la dégradation protéolytique des protéines sécrétées.
Composants
Aprotinine
Bestatine
E-64
Leupeptine
Pepstatine A
Attention
Après une exposition de 48 heures, ce produit s'est avéré non toxique envers les lignées cellulaires adhérentes A431, CHO, COS, HepG2 et HeLa, ainsi que les lignées cellulaires en suspension Jurkat et HL-60.
Quantité
Utiliser à une dilution au 1/200e ou plus dans du milieu de culture cellulaire, afin d'éviter la dégradation protéolytique des protéines sécrétées
Forme physique
Solution dans du DMSO (D 2650, Hybri-Max).
Autres remarques
Produit réservé aux activités de recherche et développement. Non destiné à l'usage dans des médicaments, produits de ménage ou à d'autres fins. Se reporter à la fiche de données de sécurité pour des informations concernant les risques et pratiques de manipulation sans danger.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C
TMEM16A/ANO1 calcium-activated chloride channel as a novel target for the treatment of human respiratory syncytial virus infection
Pearson H, et al.
Thorax, 76(1), 64-72 (2021)
Fabry disease in the Spanish population: observational study with detection of 77 patients
Vieitez I, et al.
Orphanet Journal of Rare Diseases, 13, 1-13 (2018)
Matthew Townsend et al.
The Journal of physiology, 572(Pt 2), 477-492 (2006-02-14)
The accumulation of amyloid beta-protein (Abeta) in brain regions serving memory and cognition is a central pathogenic feature of Alzheimer's disease (AD). We have shown that small soluble oligomers of human Abeta that are naturally secreted by cultured cells inhibit
Takuma Shiratori et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(1), 218-228 (2017-11-17)
As osteoclasts have the central roles in normal bone remodeling, it is ideal to regulate only the osteoclasts performing pathological bone destruction without affecting normal osteoclasts. Based on a hypothesis that pathological osteoclasts form under the pathological microenvironment of the
Yu Li et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(4) (2020-04-02)
Dairy cows usually experience negative energy balance coupled with an increased incidence of fatty liver during the periparturient period. The purpose of this study was to investigate the effect of hepatic steatosis on the expression of the sirtuin 1 (SIRT1)
Articles
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.