A propos de cet article
Form:
DMSO solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Cocktail d′inhibiteurs de protéases, for plant cell and tissue extracts, DMSO solution
Quality Segment
form
DMSO solution
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Notre cocktail d'inhibiteurs de protéases est un mélange de divers composés individuels optimisé et testé pour être utilisé sur des extraits de cellules et de tissus végétaux. Les propriétés inhibitrices de ce cocktail présentent une vaste spécificité et couvrent notamment les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases aspartiques et les métalloprotéases, ainsi que les aminopeptidases. Ce cocktail est notamment composé d'AEBSF, de 1,10-phénanthroline, de pepstatine A, de leupeptine, de bestatine et d'E-64.
Application
Ce produit a été spécifiquement testé sur des extraits de semis végétaux de pois, de haricot, de blé, de tabac et d'Arabidopsis, ainsi que sur des extraits de feuilles et de racines de pois, de blé et de tabac. Il est recommandé d'utiliser un millilitre de solution pour inhiber l'activité des protéases de 100 ml de lysat cellulaire provenant de 30 g de divers tissus végétaux ou de 10 g de cellules infectées par un baculovirus.
Biochem/physiol Actions
Ce produit est un mélange de composés individuels et contient notamment : AEBSF, 1,10-phénanthroline, pepstatine A, leupeptine, bestatine et E-64. Chaque constituant présente des propriétés d′inhibition spécifiques. L′AEBSF inhibe les protéases à sérine, notamment la trypsine, la chymotrypsine et la plasmine. La bestatine inhibe les aminpeptidases. L′E-64 agit contre les protéases à cystéine. La leupeptine agit contre les protéases à sérine et à cystéine. La pepstatine A inhibe les protéases acides. La 1,10-phénanthroline agit contre les métalloprotéases.
Inhibe les protéases à sérine et à cystéine et les protéases aspartiques, ainsi que les aminopeptidases et les aminopeptidases.
Features and Benefits
Propriétés inhibitrices de vaste spécificité couvrant notamment les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases aspartiques et les métalloprotéases, ainsi que les aminopeptidases.
Produit optimisé et testé pour être utilisé sur des extraits de cellules et de tissus végétaux.
Produit spécifiquement testé sur des extraits de semis végétaux de pois, de haricot, de blé, de tabac et d'Arabidopsis, ainsi que sur des extraits de feuilles et de racines de pois, de blé et de tabac.
Il est recommandé d'utiliser un millilitre de solution pour inhiber l'activité des protéases de 100 ml de lysat cellulaire provenant de 30 g de divers tissus végétaux ou de 10 g de cellules infectées par un baculovirus.
Produit optimisé et testé pour être utilisé sur des extraits de cellules et de tissus végétaux.
Produit spécifiquement testé sur des extraits de semis végétaux de pois, de haricot, de blé, de tabac et d'Arabidopsis, ainsi que sur des extraits de feuilles et de racines de pois, de blé et de tabac.
Il est recommandé d'utiliser un millilitre de solution pour inhiber l'activité des protéases de 100 ml de lysat cellulaire provenant de 30 g de divers tissus végétaux ou de 10 g de cellules infectées par un baculovirus.
Preparation Note
Ce produit se présente sous la forme d′une solution limpide rose pâle dans du DMSO. Il est recommandé d′utiliser un ml de solution pour inhiber l′activité protéase de 100 ml de lysat cellulaire provenant de 30 g de divers tissus végétaux ou de 10 g de cellules infectées par un baculovirus. Des extraits de semis végétaux de pois, de haricot, de tabac et d′arabette ont été testés. Les racines de ces plantes ont également été testées avec succès.
Il est recommandé d′utiliser un ml pour inhiber les protéases extraites à partir de 30 g de tissu végétal dans un volume total de 100 ml.
Other Notes
AEBSF
Bestatine
E-64
Leupeptine
Pepstatine A
1,10-Phénanthroline
Bestatine
E-64
Leupeptine
Pepstatine A
1,10-Phénanthroline
Disclaimer
Conserver le cocktail à -20 °C. À cette température, sa stabilité est garantie pendant deux ans.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cocktail d′inhibiteurs de protéases
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup