P1742
Prealbumin from human plasma
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Thyroxine binding prealbumin, Transthyretin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Impuretés
Infectious agents, tested
Solubilité
H2O: soluble 1 mg/mL
ε (coefficient d'extinction)
13.5 at 280 nm at 1%
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TTR(7276)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable