Documents
I4506
Sigma-Aldrich
IgG from human serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Synonyme(s) :
IgG humaine
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Qualité
reagent grade
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Composition
Protein, ≥90%
Technique(s)
ELISA: suitable
dot immunobinding: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
western blot: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les IgG humaines purifiées sont isolées à partir d'un pool de sérums humains normaux par fractionnement et chromatographie d'échange d'ions. Ce produit est fourni sous la forme d'une poudre lyophilisée quasiment exempte de sels (moins de 1 % de sodium).
Application
L′IgG de sérum humain a été utilisée comme étalon à une concentration de 1,274 mg/ml dans une analyse par ELISA pour déterminer les réponses d′anticorps à Porphyromonas gingivalis et Prevotella intermedia. Elle a été utilisée pour l′immunomarquage de cellules Vero, BHK et PtK2 à une concentration de 0,2 mg/ml. L′IgG de sérum humain a été utilisée comme étalon dans une analyse par SDS-PAGE d′anticorps anti-LPS de Shigella.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sous-type d′anticorps IgG constitue la plus abondante des immunoglobulines du système immunitaire. Les IgG sont sécrétées par les lymphocytes B et sont présentes dans le sang et les liquides extracellulaires ; elles protègent contre les infections provoquées par les bactéries, champignons et virus. Les IgG maternelles sont transmises au fœtus à travers le placenta, ce qui est essentiel à la défense immunitaire des nouveau-nés contre les infections.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nils A Brechmann et al.
Biotechnology progress, 35(3), e2775-e2775 (2019-01-11)
High capacity magnetic protein A agarose beads, LOABeads PrtA, were used in the development of a new process for affinity purification of monoclonal antibodies (mAbs) from non-clarified CHO cell broth using a pilot-scale magnetic separator. The LOABeads had a maximum
Youhei Egami et al.
Journal of cell science, 130(24), 4168-4179 (2017-11-09)
Phagosome formation is a complicated process that requires spatiotemporally regulated actin reorganization. We found that RhoC GTPase is a critical regulator of FcγR-mediated phagocytosis in macrophages. Our live-cell imaging revealed that RhoC, but not RhoA, is recruited to phagocytic cups
Katinka Döhner et al.
Molecular biology of the cell, 13(8), 2795-2809 (2002-08-16)
After fusion of the viral envelope with the plasma membrane, herpes simplex virus type 1 (HSV1) capsids are transported along microtubules (MTs) from the cell periphery to the nucleus. The motor ATPase cytoplasmic dynein and its multisubunit cofactor dynactin mediate
Egil S Blix et al.
Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation, 21(5), 840-847 (2015-02-18)
Multiple myeloma (MM) is considered an incurable B cell malignancy, although many patients can benefit from high-dose therapy with autologous stem cell transplantation (ASCT) as a first-line treatment. In non-Hodgkin lymphoma (NHL), ASCT is usually performed after relapse with curative
Elisa Lázaro-Ibáñez et al.
Journal of extracellular vesicles, 8(1), 1656993-1656993 (2019-09-10)
Extracellular vesicles have the capacity to transfer lipids, proteins, and nucleic acids between cells, thereby influencing the recipient cell's phenotype. While the role of RNAs in EVs has been extensively studied, the function of DNA remains elusive. Here, we distinguished
Articles
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Protocoles
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Contenu apparenté
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.