T2376
L-Thyroxine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,3′,5,5″-Tetraiodo-L-thyronine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine, T4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Stérilité
non-sterile
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
223 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
Clé InChI
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Informations sur le gène
human ... THRA(7067) , THRB(7068) , TTR(7276)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable