M9271
α-D-Mannopyranosylphenyl isothiocyanate
>98% (TLC)
Synonyme(s) :
4-Isothiocyanatophenyl-α-D-mannopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
≤5% water (Karl Fischer)
Couleur
white to off-white
Solubilité
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC1OC(Oc2ccc(cc2)N=C=S)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C13H15NO6S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(20-9)19-8-3-1-7(2-4-8)14-6-21/h1-4,9-13,15-18H,5H2
Clé InChI
RWANFUZQWINQBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable