M1050
2α-Mannobiose
≥93% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-Man-[1→2]-D-Man, 2-O-α-D-Mannopyranosyl-D-mannopyranose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥93% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1
Clé InChI
HIWPGCMGAMJNRG-VXSGSMIHSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
N-linked glycosylation, modification, and degradation
N-linked glycosylation, modification, and degradation
N-linked glycosylation, modification, and degradation
N-linked glycosylation, modification, and degradation