Principaux documents
M9929
Sigma-Aldrich
Méthotrexate hydrate
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Acide L-4-amino-N10-méthylptéroylglutamique hydrate, L-Améthoptérine hydrate, Acide 4-amino-10-méthylfolique hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Méthylaminoptérine hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22N8O5 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.44 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Essai
98.0-102.0%
Forme
powder
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
Technique(s)
activity assay: suitable
Impuretés
≤0.1% Residue on ignition (Ash)
≤12.0% water (Karl Fischer)
Couleur
yellow to orange-yellow
Pf
185-204 °C (365 - 399 °F)
Solubilité
water: insoluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
parasites
Application(s)
metabolomics
microbiology
Mode d’action
DNA synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
Clé InChI
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Informations sur le gène
Application
Inhibiteur puissant de la dihydrofolate réductase et agent utilisé dans les études antitumorales. Produit servant à inhiber la dihydrofolate réductase dans les systèmes d′expression protéique à base de DHFR.
Inhibiteur puissant de la dihydrofolate réductase et agent utilisé dans les études antitumorales. Produit servant à inhiber la dihydrofolate réductase dans les systèmes d′expression protéique à base de DHFR. Présente également des effets immunosuppresseurs, par exemple avec la polyarthrite rhumatoïde.
Inhibiteur puissant de la dihydrofolate réductase et agent utilisé dans les études antitumorales. Produit servant à inhiber la dihydrofolate réductase dans les systèmes d′expression protéique à base de DHFR. Également efficace dans le traitement des parasites de la malaria Plasmodium vivax résistant à la pyriméthamine.
Actions biochimiques/physiologiques
Methotrexate is an allosteric inhibititor of dihydrofolate reductase (DHFR), the enzyme that catalyzes the conversion of dihydrofolate to tetrahydrofolate. Since tetrahydrolfolate is required for purine and pyrimidine synthesis, methotrexate treatment results in the inhibition of DNA and RNA synthesis.
Autres remarques
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Asma Achek et al.
EBioMedicine, 52, 102645-102645 (2020-02-06)
TLRs are some of the actively pursued drug-targets in immune disorders. Owing to a recent surge in the cognizance of TLR structural biology and signalling pathways, numerous therapeutic modulators, ranging from low-molecular-weight organic compounds to polypeptides and nucleic acid agents
Acharya Balkrishna et al.
Scientific reports, 9(1), 8025-8025 (2019-05-31)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disorder that affects joints of hands and feet and introduces injury in secondary organs such as cardiac tissue. In the present study, we induced RA in male Balb/c mice (CAIA) using collagen-antibody
Shih-Chao Lin et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-11-14)
Crotonoside, a guanosine analog originally isolated from Croton tiglium, is reported to be a potent tyrosine kinase inhibitor with immunosuppressive effects on immune cells. Due to its potential immunotherapeutic effects, we aimed to evaluate the anti-arthritic activity of crotonoside and
Hany Elsawy et al.
Bioscience reports, 40(6) (2020-05-28)
Methotrexate (MTX) is an efficient chemotherapeutic and immunosuppressant drug, but the hepatotoxicity of MTX limits its clinical use. Naringin (Nar) is a flavonoid derived from Citrus paradise, and has been shown to possess several pharmacological activities, including free-radical scavenging and
Christian S Kaas et al.
Biotechnology journal, 10(7), 1081-1089 (2015-05-13)
Coagulation factor VIII (FVIII) is one of the most complex biopharmaceuticals due to the large size, poor protein stability and extensive post-translational modifications. As a consequence, efficient production of FVIII in mammalian cells poses a major challenge, with typical yields
Articles
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Afficher tout