M1156
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
≥98% (TLC, anhydrous)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC, anhydrous)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D -61.0 to -59.0 °, c = 1% (w/v) in water
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
≤2% water (Karl Fischer)
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Traces de cations
Na: 7.5-12.5%
InChI
1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,7+;/m0./s1
Clé InChI
MSQCUKVSFZTPPA-UDGZVUODSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable