M0696
Anti-MNK2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GPRK7, Anti-MAP kinase interacting serine/threonine kinase 2, Anti-MKNK2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
rat (predicted), human, mouse (predicted)
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 2-5 μg/mL using paraformadehyde fixed HEK-293T cells transfected with human MNK2
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells transfected with human MNK2
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells transfected with human MNK2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MKNK2(2872)
mouse ... Mknk2(17347)
rat ... Mknk2(299618)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable