L2398
Lactobionic acid
≥97% (TLC), cell impermeant agent
Synonyme(s) :
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic
Organic)
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
113-118 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
Clé InChI
JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable