I8782
Interferon αA from mouse
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IFN-αA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95%
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
20 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
colorless
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... Ifna3(110218)
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable