Documents
401799
Sigma-Aldrich
Human IgM, Plasma
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Native IgM from human plasma.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris, pH 8.0.
Notes préparatoires
Prepared from plasma shown to be nonreactive for HBsAg and for antibodies to HCV, HBc, HIV-1, and HIV-2 by certified tests.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Contains both kappa and lambda light chains. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable