Merck
I5506
IgG from bovine serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Synonyme(s) :
IgG bovine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
20
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Le sous-type d′anticorps IgG constitue la plus abondante des immunoglobulines du système immunitaire. Les IgG sont sécrétées par les lymphocytes B et sont présentes dans le sang et les liquides extracellulaires ; elles protègent contre les infections provoquées par les bactéries, champignons et virus. Les IgG maternelles sont transmises au fœtus à travers le placenta, ce qui est essentiel à la défense immunitaire des nouveau-nés contre les infections
L′IgG bovine est purifiée à partir d′échantillons combinés de sérum bovin par fractionnement et chromatographie d′échange d′ions.
Application
L′IgG bovine purifiée peut être utilisée comme antigène de référence, standard, agent de blocage ou protéine de revêtement dans divers immunoessais, notamment ELISA, dot immunobinding, Western immunoblotting, immunodiffusion et immuno-électrophorèse. Elle peut aussi servir de matériel de départ dans la préparation d′immunogènes et d′immunoadsorbants en phase solide. L′IgG bovine a été utilisée comme contrôle dans l′électrophorèse et dans la chromatographie en phase liquide.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG from bovine serum
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c