Documents
I3036
Sigma-Aldrich
Acide polyinosinique–polycytidylique potassium salt
γ-irradiated
Synonyme(s) :
Poly (I:C), Poly(I) • Poly(C)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Composition
, 8-12% UV
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
La transfection de poly (I:C) dans les cellules NIT-1 a été utilisée comme modèle d′apoptose induite par les ARN double brin intracellulaires des cellules β. Dix-huit heures après la transfection, 45 % des cellules étaient apoptotiques, présentant une augmentation de la translocation de NF-kB, p50/p65 et un clivage des caspases 3 et 8, ainsi qu′une induction transcriptionnelle de la caspase 12, de Fas, d′IL-15 et de TRAIL (TNF receptor-associated ligand). Il a été suggéré que le poly(I:C) est l′un des meilleurs moyens d′obtenir des cellules dendritiques matures stables. Ces cellules dendritiques matures peuvent générer des réponses immunitaires efficaces in vitro après injection grâce à leur capacité à sécréter de l′IL-12 bioactive après la liaison de CD40. Le poly (I:C) a été utilisé comme adjuvant puissant pour stimuler les réponses immunitaires antitumorales spécifiques contre un vaccin à base de peptide.
Conditionnement
Package size based on polynucleotide content
Autres remarques
Homopolymère double brin.
Forme physique
10% Poly (I:C) with sodium chloride and sodium phosphate buffer salts
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lingjun Meng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(35), 11007-11012 (2015-08-19)
Systematic inflammation contributes to the development of many diseases, including cardiovascular disease, which is the leading cause of mortality worldwide. How such inflammation is initiated and maintained throughout the course of disease remains unclear. In the current study, we report