Principaux documents
P1530
Sigma-Aldrich
Acide polyinosinique–polycytidylique sodium salt
TLR ligand tested
Synonyme(s) :
Poly (I:C), Poly(I) • Poly(C)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Essai
≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
Forme
lyophilized powder
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)O)(O)O.[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)(O)O
InChI
1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P.Na/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);/t
Clé InChI
GETQKWBYQAUFQM-VRQAYDGLSA-N
Application
TLR3 reconnaît l′ARN double brin et constitue un effecteur majeur de la réponse immunitaire contre les pathogènes viraux. L′acide polyinosinique–polycytidylique [Poly(I) • Poly(C)] est un homopolymère double brin utilisé comme ARN modèle pour étudier la signalisation cellulaire au niveau de TLR3. Poly(IC) est un ligand TRIF-dépendant du toll-like receptor-3 (TLR3).
Actions biochimiques/physiologiques
La transfection de poly (I:C) dans les cellules NIT-1 a été utilisée comme modèle d′apoptose induite par les ARN double brin intracellulaires des cellules β. Dix-huit heures après la transfection, 45 % des cellules étaient apoptotiques, présentant une augmentation de la translocation de NF-kB, p50/p65 et un clivage des caspases 3 et 8, ainsi qu′une induction transcriptionnelle de la caspase 12, de Fas, d′IL-15 et de TRAIL (TNF receptor-associated ligand). Il a été suggéré que le poly(I:C) est l′un des meilleurs moyens d′obtenir des cellules dendritiques matures stables. Ces cellules dendritiques matures peuvent générer des réponses immunitaires efficaces in vitro après injection grâce à leur capacité à sécréter de l′IL-12 bioactive après la liaison de CD40. Le poly (I:C) a été utilisé comme adjuvant puissant pour stimuler les réponses immunitaires antitumorales spécifiques contre un vaccin à base de peptide.
Autres remarques
Homopolymère double brin.
Notes préparatoires
Ce produit nécessite une force ionique pour maintenir la structure en double brin. Pour éviter la dénaturation, reconstituer dans des solutions contenant des concentrations physiologiques de sels (p. ex., solution saline). La reconstitution peut nécessiter un chauffage (50 °C) suivi d′un refroidissement pour permettre aux brins de se réhybrider.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yipeng Ren et al.
Fish & shellfish immunology, 70, 720-730 (2017-09-30)
Toll-like receptors, the best known pattern recognition receptors, play important roles in recognizing non-self molecules and binding pathogen-associated molecular patterns in the innate immune system. In the present research, the cDNA and protein characterization of the TLR signalling pathway genes
Candido G Da Silva et al.
Theranostics, 9(22), 6485-6500 (2019-10-08)
Chemoimmunotherapy is an emerging combinatorial modality for the treatment of cancers resistant to common first-line therapies, such as chemotherapy and checkpoint blockade immunotherapy. We used biodegradable nanoparticles as delivery vehicles for local, slow and sustained release of doxorubicin, two immune
Pei-Hui Wang et al.
Nucleic acids research, 46(8), 4054-4071 (2018-03-17)
STING is a core adaptor in innate nucleic acid sensing in mammalian cells, on which different sensing pathways converge to induce type I interferon (IFN) production. Particularly, STING is activated by 2'3'-cGAMP, a cyclic dinucleotide containing mixed phosphodiester linkages and
Anutosh Paria et al.
Developmental and comparative immunology, 78, 71-82 (2017-09-19)
MDA5 is the pivotal member of the retinoic acid-inducible gene I (RIG-I)-like receptors (RLRs) and is reported to play a crucial role in type I IFN-mediated responses against pathogen-associated molecular patterns (PAMPs), especially nucleic acids. In this study, we have
Svenja Fritzlar et al.
mBio, 10(3) (2019-06-20)
The integrated stress response (ISR) is a cellular response system activated upon different types of stresses, including viral infection, to restore cellular homeostasis. However, many viruses manipulate this response for their own advantage. In this study, we investigated the association