Accéder au contenu
A8626
Adénine
≥99%, synthetic, powder
Synonyme(s) :
6-Aminopurine, Vitamine B4
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.13
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-796-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5777
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
Storage temp.:
room temp
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Adénine, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
color
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
General description
L'adénine est une base azotée de type purine. Elle est un constituant de l'ADN et de l'ARN. L'adénine est également un constituant de cofacteurs (NAD, FAD) et de molécules de signalisation (cAMP).
Application
L'adénine a été utilisée :
  • comme constituant du milieu déficient en bore pour la croissance de levures, dans une étude visant à évaluer si cette croissance est stimulée par le bore
  • comme complément alimentaire pour les rats adultes en vue d'examiner les effets de la surcharge en adénine dans les aliments
  • comme complément de bases d'acides nucléiques dans le milieu de base utilisé pour la croissance en anaérobie de Bacillus mojavensis et Bacillus subtilis dans une étude montrant que l'ADN ou les désoxyribonucléosides sont nécessaires pour la croissance anaérobie de ces bactéries
  • comme additif pour évaluer les effets de l'adénine sur la production de CH4 et sur la fermentation dans des cultures ruminales en mode alimentation discontinue de vaches Holstein non allaitantes
  • dans la composition de l'alimentation riche en adénine d'une étude chez le rat visant à identifier des marqueurs sanguins des phases précoces de la maladie rénale chronique induite par l'adénine
Biochem/physiol Actions
L'adénine est essentielle à de nombreux processus biochimiques in vivo et in vitro. L'adénine est convertie en adénosine par l'ajout d'un groupe ribose. Une fois phosphorylée, elle forme l'AMP, l'ADP et l'ATP. L'ATP est la source d'énergie des cellules et joue un rôle clé dans le métabolisme cellulaire. L'adénine est métabolisée en 2,8-dihydroxyadénine, dont l'accumulation dans les tubules proximaux provoque l'induction d'une maladie rénale chronique avec anémie sévère chez les rats. Des dérivés de l'adénine présentent une fonction antivirale contre les virus à ADN double brin et servent à la création de squelettes antiviraux.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adénine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves