B13071
Benzhydrazide
98%
Synonyme(s) :
Benzoic acid hydrazide, Benzoylhydrazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
112-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges