Principaux documents
H4272
Sigma-Aldrich
Hyaluronidase from bovine testes
Type IV-S, powder, suitable for mouse embryo cell culture, 750-3000 units/mg solid
Synonyme(s) :
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
Stérilité
aseptically processed
Niveau de qualité
Type
Type IV-S
Forme
powder
Activité spécifique
750-3000 units/mg solid
Poids mol.
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
Composition
Protein, 80-105% biuret
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Température de stockage
−20°C
Application
L'hyaluronidase est une enzyme dérivée des testicules de taureau. Elle permet d'éliminer la masse du cumulus lors de l'isolement d'embryons de souris ou sur des ovocytes venant d'être libérés lors de leur préparation pour une culture in vitro.
On utilise des gonadotrophines pour induire une superovulation chez 20 souris femelles. On accouple ensuite les souris, puis on prélève et on compte les embryons de stade préimplantatoire. On traite les embryons à l'hyaluronidase jusqu'à ce que la masse du cumulus s'en dissocie. On met les embryons en culture, puis on les observe quotidiennement en consignant leur développement.
Actions biochimiques/physiologiques
Ces enzymes coupent de façon aléatoire les liaisons glycosidiques β-N-acétylhexosamine-[1→4] dans l′acide hyaluronique, la chondroïtine et les sulfates de chondroïtine.
L′hyaluronidase dégrade l′hyaluronane et elle semble être régulée de façon anormale lors de la progression du cancer.
Définition de l'unité
Une unité dégrade 0,75 μg du polysaccharide acide hyaluronique par minute à pH 5,35 et 37 ºC (valeur mesurée par absorbance turbidimétrique [λ : 600 nm] sous forme complexée avec de la BSA après 45 minutes).
Notes préparatoires
Reconstituer 1 flacon d'hyaluronidase dans 3 ml de milieu M2 (réf. M 7167 ou M 5910) ou d'eau désionisée de façon à obtenir une solution mère à 10 mg/ml. Diluer la solution mère dans du milieu M2 de façon à obtenir une concentration de travail finale d'environ 300 μg/ml.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Giles Vermeire et al.
Cancer gene therapy, 28(7-8), 828-838 (2020-08-01)
Nanobodies present an appealing class of potential cancer therapeutics. The current study explores the in vivo expression of these molecules through DNA-encoded delivery. We hypothesized that this approach could address the rapid clearance of Nanobodies and, through half-life modulation, increase
Liesl Jacobs et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 28(4), 1068-1077 (2020-02-27)
Checkpoint-inhibiting antibodies elicit impressive clinical responses, but still face several issues. The current study evaluated whether DNA-based delivery can broaden the application of checkpoint inhibitors, specifically by pursuing cost-efficient in vivo production, facilitating combination therapies, and exploring administration routes that lower
Ji Liao et al.
Scientific reports, 10(1), 20636-20636 (2020-11-28)
A battery of chromatin modifying enzymes play essential roles in remodeling the epigenome in the zygote and cleavage stage embryos, when the maternal genome is the sole contributor. Here we identify an exemption. DOT1L methylates lysine 79 in the globular
Marco Ragusa et al.
RNA biology, 16(9), 1237-1248 (2019-05-29)
Circular RNAs (circRNAs) have a critical role in the control of gene expression. Their function in spermatozoa (SPZ) is unknown to date. Twenty-eight genes, involved in SPZ/testicular and epididymal physiology, were given in circBase database to find which of them
Yu Shi et al.
Nature communications, 8(1), 2043-2043 (2017-12-13)
Bone formation in mammals requires continuous production of osteoblasts throughout life. A common molecular marker for all osteogenic mesenchymal progenitors has not been identified. Here, by lineage-tracing experiments in fetal or postnatal mice, we discover that Gli1+ cells progressively produce
Articles
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Protocoles
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.