Merck
Passer à
M7167
Milieu M2
With HEPES, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered, suitable for mouse embryo cell culture
Synonyme(s) :
Culture cellulaire M2, Milieu de culture cellulaire, Solution de milieu M2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
storage condition
protect from light
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
HEPES: 5.42726 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Produit recommandé pour la manipulation d′embryons de souris à température ambiante. Les Milieux M2 et M16 sont des milieux courants de culture in vitro d′embryons en phase de pré-implantation. Ils sont constitués d′une solution de Krebs-Ringer au bicarbonate modifiée, une solution très similaire au milieu de Whitten. Le Milieu M16 contient du pyruvate et du lactate comme sources d′énergie car les embryons en phase de pré-implantation ne savent pas utiliser le glucose de manière efficace.
Le Milieu M2 est une modification du Milieu M16 dans laquelle une partie du bicarbonate est remplacée par du tampon HEPES. Le Milieu M2 est utilisé pour le recueil et la manipulation d′embryons durant de longues périodes en-dehors d′un incubateur à CO2.
Preparation Note
Compléter avec 0,06 g/l de pénicilline G potassique et 0,05 g/l de sulfate de streptomycine.
Analysis Note
Ce produit fait l′objet d′un contrôle visant à vérifier sa capacité à favoriser le développement d′embryons de souris unicellulaires jusqu′à l′obtention de blastocystes. Le critère de succès minimal est un taux de développement jusqu′à formation de blastocytes de 80 %.
La présence de particules en solution n′affecte pas les performances du produit.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
M729214660C14610C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
HEPES: 5.42726 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
components
NaHCO3: 2.101 g/L
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
components
L-glutamine: no
glucose: 4.0 g/L
HEPES: 7.5 mM
NaHCO3: 1.05 g/L
components
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milieu M2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c