Principaux documents
MR-051
Sigma-Aldrich
M2 medium
EmbryoMax M2 Medium (1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
Synonyme(s) :
Cell Culture Medium, Growth Medium M2, M2 Medium Solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
EmbryoMax®
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: mouse embryo(s)
Informations légales
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable