H3034
Anti-Histone Deacetylase 3 (HDAC3) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HD3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 50 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 1:2,500 using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using nuclear extract from HeLa human epithelioid carcinoma cells
western blot: 1:2,000 using whole extract of PC-12 rat pheochromocytoma cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC3(8841)
mouse ... Hdac3(15183)
rat ... Hdac3(84578)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable