Principaux documents
H4034
Sigma-Aldrich
HEPES
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique, Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.30
Beilstein:
883043
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
BioPerformance Certified
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (titration)
Forme
crystalline powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
competitive inhibition ELISA: suitable
Impuretés
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
Couleur
white
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
Absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
Adéquation
suitable for Western blot
suitable for component for culture media
Application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
Activité étrangère
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
Chaîne SMILES 
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
HEPES buffer does not confer cytotoxic effects on cells and thus can be used in animal cell cultures.
L'HEPES a été décrit comme l'un des meilleurs tampons polyvalents disponibles en recherche biologique. Aux pH biologiques, la molécule est zwittérionique et possède des propriétés tampon de pH 6,8 à pH 8,2. L'HEPES est utilisé dans une grande variété d'applications, incluant la culture de tissus. Il sert généralement à tamponner les milieux de culture cellulaire exposés à l'air. L'HEPES est employé dans des expériences in vitro sur le Mg.
L'HEPES, ou acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthane-sulfonique, est un tampon zwittérionique du type acide aminosulfonique N-substitué. Il possède une capacité tampon exceptionnelle dans la plage de pH de 6,8 à 8,2, grâce à son pKa de 7,48 à 25 °C. Largement reconnu comme l'un des tampons les plus polyvalents, l'HEPES est énormément utilisé en recherche en biologie cellulaire, en biochimie et en biologie. Il se démarque par son absence de réactivité vis-à-vis des ions métalliques. Contrairement à bon nombre de tampons, l'HEPES ne forme pas de complexes majeurs avec la plupart des métaux, ce qui permet de l'utiliser dans les applications impliquant des ions métalliques sans affecter leur activité. Cette caractéristique renforce son utilité en tant que "tampon non coordinateur". En culture cellulaire, l'HEPES excelle dans le maintien d'un pH physiologique stable, même en cas de fluctuations de la concentration en dioxyde de carbone résultant de la respiration des cellules. Il se démarque ainsi des tampons au bicarbonate (NaHCO3) qui, malgré leur usage répandu, stabilisent moins efficacement le pH.
L'HEPES s'avère également intéressant pour divers procédés biologiques et biochimiques. Sa nature ampholyte en fait un séparateur capable de créer des gradients de pH en focalisation isoélectrique, une technique souvent rencontrée dans la séparation et l'analyse des protéines. En outre, l'HEPES n'interfère que très peu avec les réactions des enzymes de restriction par rapport aux tampons contenant moins de groupements amine substituée comme le Tris. Il est ainsi l'option privilégiée pour les applications impliquant une manipulation de l'ADN et son analyse. Outre ces applications particulières, l'HEPES est un composé intéressant pour de nombreuses autres techniques biologiques et biochimiques, notamment l'immunoprécipitation, la lyse cellulaire et l'imagerie de cellules vivantes. Sa polyvalence, couplée à son pouvoir tampon exceptionnel et à ses interactions minimales avec les autres molécules, font de l'HEPES un outil indispensable dans différents domaines de recherche.
Application
L'HEPES a été utilisé :
  • pour enrichir le milieu de Eagle modifié par Dulbecco pour cultiver et maintenir des lignées cellulaires
  • comme constituant d'un tampon de suspension plaquettaire
  • pour enrichir la solution saline basique de Hanks, qui est utilisée pour laver des tissus pancréatiques
  • comme constituant d'un tampon de lavage et d'un tampon de blocage lors de la purification et de la quantification d'une protéine avec la méthode ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).
  • pour ajuster et maintenir le pH de solutions biologiques
  • comme constituant d'une solution saline équilibrée de Hanks (HBSS) et d'un milieu de dissociation pour étudier le développement neuronal
  • pour l'homogénéisation de tissus et la préparation d'extraits cytosoliques et nucléaires à partir de cellules
  • comme constituant d'un milieu de culture pour kératinocytes et fibroblastes
Caractéristiques et avantages
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Grande solubilité dans l'eau avec une plage de pH utile allant de 6,8 à 8,2 et un pKa de 7,5 (à 25 °C).
  • Liaison négligeable aux ions métalliques.
  • Moins toxique pour les cellules que d'autres tampons comme le Tris ou le phosphate.
  • Stable sur une grande plage de pH.
  • Testé pour garantir l'absence d'endotoxines et pour dénombrer les germes aérobies totaux.
  • Produit exempt de DNases, NICKases, RNases, endonucléases, exonucléases et protéases.
Conditionnement
The DRYPOUR® packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR® packaging:
  • The current DRYPOUR® packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR® packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek®liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Informations légales
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
The slice overlay assay: a versatile tool to study the influence of extracellular signals on neuronal development.
Polleux F and Ghosh A
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 136, pl9-pl9 (2002)
Actin filament elasticity and retrograde flow shape the force-velocity relation of motile cells.
Zimmermann J, et al.
Biophysical Journal, 102(2), 287-295 (2012)
Complex thermorheology of living cells.
Schmidt BUS, et al.
New Journal of Physics, 17(7), 073010-073010 (2015)
Use of a new buffer in the culture of animal cells.
Williamson JD and Cox P
The Journal of General Virology, 2, 309-309 (1968)
Airway epithelial cell PPAR? modulates cigarette smoke-induced chemokine expression and emphysema susceptibility in mice.
Solleti SK et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 309, L293-L293 (2015)
Articles
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocoles
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Afficher tout
Contenu apparenté
Find solutions for bulk production, custom packaging, and personalized chemical services to meet your unique research, development, and manufacturing requirements in your industries, including pharmaceuticals, biotechnology, and research institutions.