G8913
Anti-Glutamate Receptor NMDAR1 (NR1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GluN1, Anti-MRD8, Anti-NDHMSD, Anti-NDHMSR, Anti-NMD-R1, Anti-NMDA1, Anti-NMDAR1, Anti-NR1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 116 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: 1:2,000 using extract of a rat brain synaptosomal fraction.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable