G7907
Galactose Oxidase from Dactylium dendroides
≥30 units/mg solid
Synonyme(s) :
D-Galactose:oxygen 6-oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
fungus (Dactylium dendroides)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥30 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
2-Deoxy-D-galactose, lactose, melibiose, raffinose and stachyose react with galactose oxidase in the peroxidase:o-tolidine system.
Essentially no oxidation of D-glucose, L-galactose, L-arabinose or D-glucuronate has been observed.
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable