A propos de cet article
Numéro CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
420-150-4
MDL number:
Specific activity:
≥0.5 U/mg
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
Quality Segment
specific activity
≥0.5 U/mg
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
light brown
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c(c(cc1C)C=O)C)CC
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
General description
La laccase est une enzyme produite par les champignons des mycorhizes éricoïdes et des ectomycorhizes. Elle appartient au groupe des polyphénol oxydases. La laccase est également présente dans les plantes et les bactéries.
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l′environnement conformes à au moins l′un des 12 principes pour une chimie plus verte. L′efficacité énergétique de ce produit a été améliorée, ainsi que sa capacité à éviter les déchets lorsqu′il est utilisé dans la recherche sur les piles à combustible et l′éthanol cellulosique. Pour de plus amples informations, consultez l′article dans le bulletin Biofiles et Enzymes pour la recherche sur les énergies alternatives.
Application
Biochem/physiol Actions
Certaines des actions enzymatiques de la laccase sont associées à la sporulation, la détoxication, la morphogenèse et la polymérisation de la mélanine, et elle confère une protection au manteau des spores. La laccase peut catalyser un certain nombre de substrats, notamment des médicaments et pesticides halogénés. L′oxygène est utilisé comme catalyseur. Pour ces raisons, la laccase peut être utile dans la dégradation biologique des micropolluants dans le traitement des eaux usées.
La laccase catalyse l′oxydation de composés phénoliques, notamment la lignine, via la réduction d′oxygène en eau. La présence de médiateurs permettra aussi l′oxydation de composés non phénoliques. La fonction principale de la laccase est la dégradation de la lignine par les champignons.
Other Notes
Une unité correspond à la quantité d′enzyme convertissant 1 μmole de catéchol par minute à pH 5,0 et 25 °C.
ancienne nomenclature : Coriolus versicolor
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe