G3153
β-Galactosidase from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Synonyme(s) :
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥500 units/mg protein
Poids mol.
465 kDa
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Forme physique
Inhibiteur
Substrat
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable