48275
β-Galactosidase from Escherichia coli
suitable for enzyme immunoassay, lyophilized, powder, ~140 U/mg
Synonyme(s) :
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Qualité
lyophilized
Activité spécifique
~140 U/mg
Poids mol.
Mr ~135000
Contient
phosphate buffer as stabilizer
sucrose as stabilizer
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable