A propos de cet article
Formule linéaire :
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
loss
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
General description
La solubilité dans l′eau augmente avec le pH.
Application
Agent chélateur permettant de doser le calcium en présence de magnésium.
L'acide éthylène glycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique est entré dans la composition des produits suivants :
- solution glacée de cardioplégie destinée à une constriction aortique transversale chez des rats.
- tampon de lyse glacé pour l'extraction de protéines et de cellules entières.
- tampons A, B et C servant à extraire des mitochondries à partir de cellules HEK293F.
Biochem/physiol Actions
L'acide éthylèneglycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique est un agent chélateur permettant de doser le calcium en présence de magnésium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide éthylène glycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
EPI (équipement de protection individuelle)