G2879
Glycine hydrochloride
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
Aminoacetic acid hydrochloride, Glycine HCl, Glycocoll hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
111.53
Conditions de stockage
(Tightly closed Dry)
Concentration
≤100%
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Pf
176-180 °C (lit.)
Solubilité
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
Clé InChI
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in the preparation of glycine-HCl buffer
- to elute serum immunoglobulins (IgGs) from the beads in order to check for the complete enrichment of core- and site-specific antibodies
- to regenerate the sensor to elute the bound C-reactive protein (CRP)
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.