Key Documents
8.16013
Sigma-Aldrich
Glycine
for synthesis
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Numéro Beilstein :
635782
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-272-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Puissance
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.161 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
920 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs du NMDA.
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7